3-Bromo-4-chloro-2-hydroxybenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR315877-1G
OR315877-500MG
APOSOR315877-1GEA
1060
EUR
APOSOR315877-1G
APOSOR315877-500MG
3-Bromo-4-chloro-2-hydroxybenzaldehyde 95%
3-Bromo-4-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Formula:
C₇H₄BrClO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD23705580 CAS Number: 872274-09-4 |