Stampa…
1-(6-Cyclopropylpyridin-2-yl)ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
OR315875-1G OR315875-250MG OR315875-5G
APOSOR315875-1GEA 522 EUR
APOSOR315875-1G APOSOR315875-250MG APOSOR315875-5G
1-(6-Cyclopropylpyridin-2-yl)ethanone
1-(6-Cyclopropylpyridin-2-yl)ethanone
Formula: C₁₀H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18255568
CAS Number: 1256817-37-4