Stampa…
2-Cyclopropylpyridine-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR315872-1G OR315872-250MG
APOSOR315872-1GEA 546 EUR
APOSOR315872-1G APOSOR315872-250MG
2-Cyclopropylpyridine-3-carbaldehyde 95%
2-Cyclopropylpyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₉H₉NO
Peso molecolare: 147,174 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18255582
CAS Number: 921760-70-5