Stampa…
6-Cyclopropylpyridine-3-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR315871-1G OR315871-5G
APOSOR315871-1GEA 227 EUR
APOSOR315871-1G APOSOR315871-5G
6-Cyclopropylpyridine-3-carbonitrile
6-Cyclopropylpyridine-3-carbonitrile
Formula: C₉H₈N₂
Peso molecolare: 144,173 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18255574
CAS Number: 1032527-28-8