Stampa…
1-(5-Cyclopropylpyridin-2-yl)ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
OR315870-1G OR315870-250MG OR315870-5G
APOSOR315870-1GEA 466 EUR
APOSOR315870-1G APOSOR315870-250MG APOSOR315870-5G
1-(5-Cyclopropylpyridin-2-yl)ethanone
1-(5-Cyclopropylpyridin-2-yl)ethanone
Formula: C₁₀H₁₁NO
Peso molecolare: 161,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18254232
CAS Number: 188918-75-4