Stampa…
5-Cyclopropylpyridine-2-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR315867-1G OR315867-250MG
APOSOR315867-1GEA 495 EUR
APOSOR315867-1G APOSOR315867-250MG
5-Cyclopropylpyridine-2-carbonitrile
5-Cyclopropylpyridine-2-carbonitrile
Formula: C₉H₈N₂
Peso molecolare: 144,173 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13689136
CAS Number: 188918-74-3