Stampa…
6-Cyclopropylpyridine-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR315866-1G OR315866-250MG
APOSOR315866-1GEA 632 EUR
APOSOR315866-1G APOSOR315866-250MG
6-Cyclopropylpyridine-2-carbaldehyde 95%
6-Cyclopropylpyridine-2-carbaldehyde
Formula: C₉H₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18255567
CAS Number: 208111-24-4