Stampa…
3-Cyclopropylthiophene-4-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR315859-1G OR315859-250MG
APOSOR315859-1GEA 574 EUR
APOSOR315859-1G APOSOR315859-250MG
3-Cyclopropylthiophene-4-carbonitrile 95%
3-Cyclopropylthiophene-4-carbonitrile
Formula: C₈H₇NS
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD30074923
CAS Number: 1482683-77-1