Stampa…
3-Cyclopropyl-4-(hydroxymethyl)thiophene
Fornitore: Apollo Scientific
OR315858-1G OR315858-250MG
APOSOR315858-1GEA 655 EUR
APOSOR315858-1G APOSOR315858-250MG
3-Cyclopropyl-4-(hydroxymethyl)thiophene
3-Cyclopropyl-4-(hydroxymethyl)thiophene
Formula: C₈H₁₀OS
Peso molecolare: 154,229 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 1602792-09-5