Stampa…
3-Cyclopropylthiophene-4-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR315856-1G OR315856-250MG
APOSOR315856-1GEA 655 EUR
APOSOR315856-1G APOSOR315856-250MG
3-Cyclopropylthiophene-4-carboxaldehyde
3-Cyclopropylthiophene-4-carboxaldehyde
Formula: C₈H₈OS
Peso molecolare: 152,214 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22032411
CAS Number: 1369114-08-8