Stampa…
Adamantane-1-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR315781-1G OR315781-250MG
APOSOR315781-1GEA 139 EUR
APOSOR315781-1G APOSOR315781-250MG
Adamantane-1-carboxaldehyde
Adamantane-1-carboxaldehyde
Formula: C₁₁H₁₆O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12031698
CAS Number: 2094-74-8