Stampa…
Diphenylphosphinostyrene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Diphenyl(4-vinylphenyl)phosphine
OR315714-10G OR315714-1G OR315714-5G
APOSOR315714-10GEA 161 EUR
APOSOR315714-10G APOSOR315714-1G APOSOR315714-5G
Diphenylphosphinostyrene
Diphenylphosphinostyrene
Formula: C₂₀H₁₇P
Peso molecolare: 288,323 g/mol
Punto di fusione: 75…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038139
CAS Number: 40538-11-2