Stampa…
(1R,4R)-tert-Butyl 2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR315595-1G OR315595-250MG
APOSOR315595-1GEA 263 EUR
APOSOR315595-1G APOSOR315595-250MG
(1R,4R)-tert-Butyl 2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
(1R,4R)-tert-Butyl 2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₂
Peso molecolare: 198,262 g/mol
Punto di fusione: 75…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01321293
CAS Number: 134003-84-2