Stampa…
tert-Butyl 4-bromobenzylcarbamate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR315540-10G OR315540-25G OR315540-5G
APOSOR315540-10GEA 173 EUR
APOSOR315540-10G APOSOR315540-25G APOSOR315540-5G
tert-Butyl 4-bromobenzylcarbamate 98%
tert-Butyl 4-bromobenzylcarbamate
Formula: C₁₂H₁₆BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08703140
CAS Number: 68819-84-1