Stampa…
3,5,6-Trichloro-1,2,4-triazine
Fornitore: Apollo Scientific
OR315527-1G OR315527-500MG OR315527-5G
APOSOR315527-1GEA 496 EUR
APOSOR315527-1G APOSOR315527-500MG APOSOR315527-5G
3,5,6-Trichloro-1,2,4-triazine
3,5,6-Trichloro-1,2,4-triazine
Formula: C₃Cl₃N₃
Peso molecolare: 184,411 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09033774
CAS Number: 873-41-6