Stampa…
1-(3-Bromophenyl)-2-methylpropan-1-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR315509-1G OR315509-5G
APOSOR315509-1GEA 183 EUR
APOSOR315509-1G APOSOR315509-5G
1-(3-Bromophenyl)-2-methylpropan-1-one 98%
1-(3-Bromophenyl)-2-methylpropan-1-one
Formula: C₁₀H₁₁BrO
Peso molecolare: 227,098 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08437145
CAS Number: 2415-93-2