2,8-Diaza-spiro[4.5]decane-2,3,8-tricarboxylic acid 8-tert-butyl ester 2-(9H-fluoren-9-ylmethyl) ester 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-8-(tert-butoxycarbonyl)-2,8-diazaspiro[4.5]decane-3-carboxylic acid
OR315422-100MG
OR315422-1G
OR315422-250MG
APOSOR315422-100MGEA
502
EUR
APOSOR315422-100MG
APOSOR315422-1G
APOSOR315422-250MG
2,8-Diaza-spiro[4.5]decane-2,3,8-tricarboxylic acid 8-tert-butyl ester 2-(9H-fluoren-9-ylmethyl) ester 95+%
2,8-Diaza-spiro[4.5]decane-2,3,8-tricarboxylic acid 8-tert-butyl ester 2-(9H-fluoren-9-ylmethyl) ester
Formula:
C₂₉H₃₄N₂O₆ Peso molecolare: 506,59 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07779072 CAS Number: 849928-23-0 |