Stampa…
6-Bromo-3-chlorobenzo[d]isoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR315304-1G OR315304-250MG
APOSOR315304-1GEA 504 EUR
APOSOR315304-1G APOSOR315304-250MG
6-Bromo-3-chlorobenzo[d]isoxazole
6-Bromo-3-chlorobenzo[d]isoxazole
Formula: C₇H₃BrClNO
Peso molecolare: 232.462 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12406141
CAS Number: 1243389-57-2