Stampa…
5-Chloropyridine-2-carboxamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR315218-1G OR315218-10G OR315218-5G
APOSOR315218-1GEA 65.5 EUR
APOSOR315218-1G APOSOR315218-10G APOSOR315218-5G
5-Chloropyridine-2-carboxamide 98%
5-Chloropyridine-2-carboxamide
Formula: C₆H₅ClN₂O
Peso molecolare: 156,57 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10574693
CAS Number: 370104-72-6