Stampa…
3-Bromo-2-methoxy-5-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-2-methoxy-5-methyl-pyridine
OR315197-1G OR315197-250MG
APOSOR315197-1GEA 65.5 EUR
APOSOR315197-1G APOSOR315197-250MG
3-Bromo-2-methoxy-5-methylpyridine
3-Bromo-2-methoxy-5-methylpyridine
Formula: C₇H₈BrNO
Peso molecolare: 202,049 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08061306
CAS Number: 717843-56-6