Stampa…
N-(5-Bromothiazol-2-yl)acetamide hydrobromide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR315192-1G OR315192-25G OR315192-5G
APOSOR315192-1GEA 192 EUR
APOSOR315192-1G APOSOR315192-25G APOSOR315192-5G
N-(5-Bromothiazol-2-yl)acetamide hydrobromide 95+%
N-(5-Bromothiazol-2-yl)acetamide hydrobromide
Formula: C₅H₅BrN₂OS·BrH
Peso molecolare: 301,987 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20921811
CAS Number: 1354359-55-9