Stampa…
2-Amino-2-methylpropanenitrile hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR315172-25G OR315172-5G
APOSOR315172-25GEA 17.6 EUR
APOSOR315172-25G APOSOR315172-5G
2-Amino-2-methylpropanenitrile hydrochloride 95%
2-Amino-2-methylpropanenitrile hydrochloride
Formula: C₄H₈N₂·ClH
Peso molecolare: 120,581 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08456816
CAS Number: 50846-36-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III