Stampa…
7-Chloro-1-indanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Chlorindan-1-on
OR315162-10G OR315162-1G OR315162-5G
APOSOR315162-10GEA 364 EUR
APOSOR315162-10G APOSOR315162-1G APOSOR315162-5G
7-Chloro-1-indanone
7-Chloro-1-indanone
Formula: C₉H₇ClO
Peso molecolare: 166,604 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06796576
CAS Number: 34911-25-6