3-Bromo-6-iodo-2-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR315109-1G
OR315109-250MG
OR315109-5G
APOSOR315109-1GEA
136
EUR
APOSOR315109-1G
APOSOR315109-250MG
APOSOR315109-5G
3-Bromo-6-iodo-2-methylpyridine
3-Bromo-6-iodo-2-methylpyridine
Formula:
C₆H₅BrIN Peso molecolare: 297,919 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11227150 CAS Number: 1008361-77-0 |