Stampa…
6-Hydroxy-5-methylpyridin-3-ylboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR315103-1G OR315103-250MG
APOSOR315103-1GEA 1060 EUR
APOSOR315103-1G APOSOR315103-250MG
6-Hydroxy-5-methylpyridin-3-ylboronic acid 95%
6-Hydroxy-5-methylpyridin-3-ylboronic acid
Formula: C₆H₈BNO₃
Peso molecolare: 152,944 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18909517
CAS Number: 1356087-46-1