Stampa…
5-Bromo-2-chloro-3-methoxypyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
OR315095-1G OR315095-250MG OR315095-5G
APOSOR315095-1GEA 111 EUR
APOSOR315095-1G APOSOR315095-250MG APOSOR315095-5G
5-Bromo-2-chloro-3-methoxypyrazine
5-Bromo-2-chloro-3-methoxypyrazine
Formula: C₅H₄BrClN₂O
Peso molecolare: 223,455 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18250187
CAS Number: 89283-94-3