Stampa…
3-Bromo-2-methoxy-4-picoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-2-methoxy-4-methylpyridine
OR315079-1G OR315079-5G
APOSOR315079-1GEA 96 EUR
APOSOR315079-1G APOSOR315079-5G
3-Bromo-2-methoxy-4-picoline
3-Bromo-2-methoxy-4-picoline
Formula: C₇H₈BrNO
Peso molecolare: 202,049 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08061305
CAS Number: 717843-51-1