Stampa…
3-Iodo-2-nitropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR315076-1G OR315076-5G OR315076-250MG
APOSOR315076-1GEA 85.9 EUR
APOSOR315076-1G APOSOR315076-5G APOSOR315076-250MG
3-Iodo-2-nitropyridine 98%
3-Iodo-2-nitropyridine
Formula: C₅H₃IN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08061318
CAS Number: 54231-34-4