Stampa…
(1S)-(+)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1S,4R)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
OR315003-1G OR315003-5G OR315003-10G
APOSOR315003-1GEA 19 EUR
APOSOR315003-1G APOSOR315003-5G APOSOR315003-10G
(1S)-(+)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
(1S)-(+)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Formula: C₆H₇NO
Peso molecolare: 109,126 g/mol
Punto di fusione: 94…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00211275
CAS Number: 130931-83-8