Stampa…
6-Chloro-4-iodo-3-hydroxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-4-iodo-5-hydroxypyridine, 6-Chloro-4-iodopyridin-3-ol
OR314078-1G OR314078-250MG
APOSOR314078-1GEA 268 EUR
APOSOR314078-1G APOSOR314078-250MG
6-Chloro-4-iodo-3-hydroxypyridine
6-Chloro-4-iodo-3-hydroxypyridine
Formula: C₅H₃ClINO
Peso molecolare: 255,441 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11977445
CAS Number: 877133-58-9