Stampa…
2-Methyl-3-hydroxy-6-iodopyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR314076-1G OR314076-250MG OR314076-5G
APOSOR314076-1GEA 200 EUR
APOSOR314076-1G APOSOR314076-250MG APOSOR314076-5G
2-Methyl-3-hydroxy-6-iodopyridine 95%
2-Methyl-3-hydroxy-6-iodopyridine
Formula: C₆H₆INO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11044376
CAS Number: 848952-39-6