Stampa…
1-(3,5-Dichlorophenyl)ethylamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(3,5-Dichlorophenyl)ethylamine Hydrochloride
OR314005-1G OR314005-250MG OR314005-5G
APOSOR314005-1GEA 75.7 EUR
APOSOR314005-1G APOSOR314005-250MG APOSOR314005-5G
1-(3,5-Dichlorophenyl)ethylamine hydrochloride
1-(3,5-Dichlorophenyl)ethylamine hydrochloride
Formula: C₈H₉Cl₂N·ClH
Peso molecolare: 226,531 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18705305
CAS Number: 321318-36-9