2-(4-Chlorophenyl)-4'-methylacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₅H₁₃ClO Punto di fusione: 112…114 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11210879 CAS Number: 62006-19-3 |