Stampa…
3-Bromo-2-chloroaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR313100-1G OR313100-5G OR313100-25G
APOSOR313100-1GEA 152 EUR
APOSOR313100-1G APOSOR313100-5G APOSOR313100-25G
3-Bromo-2-chloroaniline 95%
3-Bromo-2-chloroaniline
Formula: C₆H₅BrClN
Peso molecolare: 206,468 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11848536
CAS Number: 56131-46-5
UN: 2019
ADR: 6.1,II