Stampa…
Methyl 2-(4-formylphenyl)acetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR313093-1G OR313093-5G
APOSOR313093-1GEA 105 EUR
APOSOR313093-1G APOSOR313093-5G
Methyl 2-(4-formylphenyl)acetate 98%
Methyl 2-(4-formylphenyl)acetate
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Peso molecolare: 178,185 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17018734
CAS Number: 96524-70-8