(S)-2-Methylpiperidine
Fornitore: Apollo Scientific
OR313089-1G
OR313089-5G
APOSOR313089-1GEA
150
EUR
APOSOR313089-1G
APOSOR313089-5G
(S)-2-Methylpiperidine
(S)-2-Methylpiperidine
Formula:
C₆H₁₃N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01862169 CAS Number: 3197-42-0 |