Stampa…
3-Amino-1-n-boc-azepane
Fornitore: Apollo Scientific
OR313087-1G OR313087-5G
APOSOR313087-1GEA 171 EUR
APOSOR313087-1G APOSOR313087-5G
3-Amino-1-n-boc-azepane
3-Amino-1-n-boc-azepane
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738754
CAS Number: 609789-17-5