Stampa…
4-Pyridineacetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR313081-1G OR313081-5G
APOSOR313081-1GEA 27.3 EUR
APOSOR313081-1G APOSOR313081-5G
4-Pyridineacetic acid 95%
4-Pyridineacetic acid
Formula: C₇H₇NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03701446
CAS Number: 28356-58-3