Stampa…
Isothiazole-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR313078-1G OR313078-250MG
APOSOR313078-1GEA 192 EUR
APOSOR313078-1G APOSOR313078-250MG
Isothiazole-5-carboxylic acid
Isothiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₄H₃NO₂S
Peso molecolare: 129,137 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07369964
CAS Number: 10271-85-9