Stampa…
Ethyl 3-oxotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR313076-1G OR313076-5G
APOSOR313076-1GEA 361 EUR
APOSOR313076-1G APOSOR313076-5G
Ethyl 3-oxotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate 95%
Ethyl 3-oxotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
Formula: C₈H₁₂O₄
Peso molecolare: 172,178 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19440853
CAS Number: 388109-26-0