3-Chloro-5-methoxyaniline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR313073-1G
OR313073-5G
OR313073-25G
APOSOR313073-1GEA
53.8
EUR
APOSOR313073-1G
APOSOR313073-5G
APOSOR313073-25G
3-Chloro-5-methoxyaniline
3-Chloro-5-methoxyaniline
Formula:
C₇H₈ClNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11035922 CAS Number: 10272-06-7 EINECS: 233-614-4 |