Stampa…
Methyl 5-bromo-6-methoxynicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-bromo-6-methoxy-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester
OR313072-1G OR313072-5G
APOSOR313072-1GEA 72.7 EUR
APOSOR313072-1G APOSOR313072-5G
Methyl 5-bromo-6-methoxynicotinate
Methyl 5-bromo-6-methoxynicotinate
Formula: C₈H₈BrNO₃
Peso molecolare: 246,058 g/mol
Punto di fusione: 104…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14698128
CAS Number: 93349-99-6