Stampa…
(Pyrazin-2-yl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR313069-1G OR313069-5G
APOSOR313069-1GEA 114 EUR
APOSOR313069-1G APOSOR313069-5G
(Pyrazin-2-yl)acetic acid 97%
(Pyrazin-2-yl)acetic acid
Formula: C₆H₆N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06796638
CAS Number: 140914-89-2