Stampa…
(S)-3-Methyl-pyrrolidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-3-Methylpyrrolidine hydrochloride
OR313067-1G OR313067-250MG
APOSOR313067-1GEA 222 EUR
APOSOR313067-1G APOSOR313067-250MG
(S)-3-Methyl-pyrrolidine hydrochloride
(S)-3-Methyl-pyrrolidine hydrochloride
Formula: C₅H₁₁N·ClH
Peso molecolare: 121,608 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06796632
CAS Number: 186597-29-5