Stampa…
4-Formylbenzenesulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR313065-1G OR313065-5G
APOSOR313065-1GEA 161 EUR
APOSOR313065-1G APOSOR313065-5G
4-Formylbenzenesulphonyl chloride 95%
4-Formylbenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₅ClO₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861215
CAS Number: 85822-16-8
UN: 1759
ADR: 8,III