Stampa…
5-Nitro-2,4,6-trichloropyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Nitro-2,4,6-trichloro-1,3-diazine
OR313061-1G OR313061-5G
APOSOR313061-1GEA 166 EUR
APOSOR313061-1G APOSOR313061-5G
5-Nitro-2,4,6-trichloropyrimidine
5-Nitro-2,4,6-trichloropyrimidine
Formula: C₄Cl₃N₃O₂
Peso molecolare: 228,421 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00091516
CAS Number: 4359-87-9