Stampa…
1,2,3,4-Tetrahydro-isoquinoline-5-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR313060-1G OR313060-250MG OR313060-100MG
APOSOR313060-1GEA 1450 EUR
APOSOR313060-1G APOSOR313060-250MG APOSOR313060-100MG
1,2,3,4-Tetrahydro-isoquinoline-5-carbonitrile 95%
1,2,3,4-Tetrahydro-isoquinoline-5-carbonitrile
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Peso molecolare: 158,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07369985
CAS Number: 215794-24-4