Stampa…
3-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR313040-1G OR313040-5G
APOSOR313040-1GEA 148 EUR
APOSOR313040-1G APOSOR313040-5G
3-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
3-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₇NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07440095
CAS Number: 90724-57-5