Stampa…
N-Boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid
OR313034-1G OR313034-250MG
APOSOR313034-1GEA 463 EUR
APOSOR313034-1G APOSOR313034-250MG
N-Boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid
N-Boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid
Formula: C₁₅H₁₉NO₄
Peso molecolare: 277,316 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05861548
CAS Number: 170097-67-3