Stampa…
N-Boc-4-(2-bromo-ethyl)-piperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 4-(2-bromoethyl)piperidine-1-carboxylate
OR313032-1G OR313032-5G
APOSOR313032-1GEA 114 EUR
APOSOR313032-1G APOSOR313032-5G
N-Boc-4-(2-bromo-ethyl)-piperidine 97%
N-Boc-4-(2-bromo-ethyl)-piperidine
Formula: C₁₂H₂₂BrNO₂
Punto di fusione: 39…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06410598
CAS Number: 169457-73-2